AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 36581-250MG
132,26 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 36581-250MG
132,26 €
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
Clave InChI
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)