Merck
AOBH7BADDE67
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-3-14-10(12)8-6-7(11)4-5-9(8)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SSWZRFVKMFHRKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36551.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)