Merck
AOBH7BADDB5D
AOBChem
Methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
331,89 €
500 MG
449,47 €
1 G
605,01 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 33754-250MG
331,89 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
331,89 €
500 MG
449,47 €
1 G
605,01 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 33754-250MG
331,89 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-12)8(5)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
JCEMJYDKHJMHQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-cyano-2-4-difluorobenzoate.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33754.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)