Merck
AOBH3CD9F25E
AOBChem
N-Isopropyl 4-bromo-3-methylbenzamide
Seleccione un Tamaño
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 35848-5G
199,62 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
199,62 €
10 G
296,38 €
25 G
525,41 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 35848-5G
199,62 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-N-isopropyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-7(2)13-11(14)9-4-5-10(12)8(3)6-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
SBUOCIGDCALEAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-isopropyl-4-bromo-3-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35848.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)