AOBH3CD9F0E2
AOBChem
5-(4-(Methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
5-(4-(methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-8-15-10-4-2-9(3-5-10)11-6-12-7-14-11/h2-7H,8H2,1H3
Clave InChI
RYXSUQUUYXMEHU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13855.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)