Merck
AOBH3037673D
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-6-3(8(11,12)13)1-2-4(10)5(6)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Clave InChI
XVUFMURDJMWSCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34892.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)