Merck
AOBH303766E8
AOBChem
[2-(Benzyloxy)-3-chlorophenyl]methanol
Seleccione un Tamaño
250 MG
176,36 €
500 MG
252,30 €
1 G
353,95 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 32957-250MG
176,36 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
176,36 €
500 MG
252,30 €
1 G
353,95 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 32957-250MG
176,36 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-3-chlorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13ClO2/c15-13-8-4-7-12(9-16)14(13)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,16H,9-10H2
Clave InChI
KFALJHBVMGQDCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-3-chlorophenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32957.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)