Merck
AOBH3037660C
AOBChem
4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
5 G
1824,86 €
10 G
3059,41 €
25 G
5953,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 35104-250MG
306,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
5 G
1824,86 €
10 G
3059,41 €
25 G
5953,50 €
About This Item
Peso molecular:
232.84
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 35104-250MG
306,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO2/c1-4-5(8(11)12)2-3-6(9)7(4)10/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
LQWGIBWBCAGELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluoro-2-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35104.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)