AOBH11E4FDFB
AOBChem
3,5-Dibromo-4-butoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3,5-dibromo-4-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12Br2O2/c1-2-3-4-15-11-9(12)5-8(7-14)6-10(11)13/h5-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
UXIZNHFGQVURDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15731.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)