Merck
AOBH03D4EF2F
AOBChem
3-Chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-5(4-11)2-3-6(10)7(8)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
WWCGQXIWOBGEMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31798.pdf