Merck
AOBH03C54D24
AOBChem
1-Chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-1-isopropyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11(12)13/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
AOTRFBGCYAXAPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29332.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)