Merck
AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Seleccione un Tamaño
250 MG
72,26 €
500 MG
104,10 €
1 G
145,75 €
5 G
520,52 €
10 G
884,27 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 33625-250MG
72,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
72,26 €
500 MG
104,10 €
1 G
145,75 €
5 G
520,52 €
10 G
884,27 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 33625-250MG
72,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clave InChI
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-5-difluoro-1-1-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)