AOB979588594
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Clave InChI
WEAKVICZJFBSER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33521.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)