Merck
AOB979588581
AOBChem
4-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
111,45 €
500 MG
159,22 €
1 G
222,90 €
5 G
798,54 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 33494-250MG
111,45 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
111,45 €
500 MG
159,22 €
1 G
222,90 €
5 G
798,54 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 33494-250MG
111,45 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)2-3-9-8(6)4-10-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
SHFIUYWLHGNYRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-1h-indazole-5-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33494.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)