Merck
AOB947289179
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
156,76 €
5 G
409,05 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 33245-1G
156,76 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
156,76 €
5 G
409,05 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 33245-1G
156,76 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-9-5-7(10(12)13)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
PHETVLCLIWNJAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxybenzoic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33245.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)