Merck
AOB945511778
AOBChem
Methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
Seleccione un Tamaño
1 G
148,18 €
5 G
375,99 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 28671-1G
148,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
148,18 €
5 G
375,99 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 28671-1G
148,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-3-14-7-5-4-6(8(10)11-7)9(12)13-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KLZVXJYAXMLBIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-6-ethoxynicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28671.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)