Merck
AOB640097825
AOBChem
6-Bromo-indan-1-one 1,2-ethanediol ketal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-2,3-dihydrospiro[indene-1,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-2-1-8-3-4-11(10(8)7-9)13-5-6-14-11/h1-2,7H,3-6H2
Clave InChI
HGFACNZKELSKHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-indan-1-one-1-2-ethanediol-ketal.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32202.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)