Merck
AOB640097795
AOBChem
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-ol
Seleccione un Tamaño
250 MG
278,02 €
500 MG
396,82 €
1 G
556,04 €
5 G
1987,77 €
10 G
3379,09 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 32084-250MG
278,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
278,02 €
500 MG
396,82 €
1 G
556,04 €
5 G
1987,77 €
10 G
3379,09 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.57
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 32084-250MG
278,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-5-2-4(9)3-8-6(5)7/h2-3,9H,1H3
Clave InChI
BDRZASDJWOUJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32084.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)