AOB640097637
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
About This Item
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2/c1-11-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
CHZISEPZSVSYTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31217.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)