Merck
AOB640096969
AOBChem
5-Carboxy-2,4-dichlorophenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
300,05 €
500 MG
402,93 €
1 G
540,10 €
5 G
1775,87 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 29293-250MG
300,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
300,05 €
500 MG
402,93 €
1 G
540,10 €
5 G
1775,87 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.83
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 29293-250MG
300,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-borono-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
Clave InChI
MPDMSIAATYXGCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-2-4-dichlorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29293.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)