Merck
AOB640096437
AOBChem
4-Fluoro-2-n-propoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
95,53 €
500 MG
137,17 €
1 G
192,29 €
5 G
690,76 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 27168-250MG
95,53 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
95,53 €
500 MG
137,17 €
1 G
192,29 €
5 G
690,76 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 27168-250MG
95,53 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluoro-2-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QMFDSPJDRIJIMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-n-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27168.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)