Merck
AOB640096360
AOBChem
5-Bromo-4-iodo-1,3-benzodioxole
Seleccione un Tamaño
500 MG
72,26 €
1 G
97,98 €
5 G
350,28 €
10 G
595,23 €
25 G
1169,64 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 26947-500MG
72,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
72,26 €
1 G
97,98 €
5 G
350,28 €
10 G
595,23 €
25 G
1169,64 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.92
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 26947-500MG
72,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
Clave InChI
MTIAJPVXZKADMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-iodo-1-3-benzodioxole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26947.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)