AOB640096346
AOBChem
3-Cyclohexen-1-ol, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1-benzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 26921-250MG
766,68 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 26921-250MG
766,68 €
Iupac Name
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl benzoate
Inchi Code
1S/C19H25BO4/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-10-12-16(13-11-15)22-17(21)14-8-6-5-7-9-14/h5-10,16H,11-13H2,1-4H3
Clave InChI
LTESOIPVWJPSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26921.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)