Merck
AOB640095885
AOBChem
2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-hydrazino-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
Clave InChI
WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydrazinyl-4-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25845.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)