Merck
AOB640095302
AOBChem
5-Bromo-4-chloro-2-iodotoluene
Seleccione un Tamaño
1 G
132,26 €
5 G
319,65 €
10 G
500,91 €
25 G
927,12 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 24404-1G
132,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
132,26 €
5 G
319,65 €
10 G
500,91 €
25 G
927,12 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
331.38
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 24404-1G
132,26 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-iodo-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
SEFKIVWHFWHXLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-chloro-2-iodotoluene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24404.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)