AOB640094935
AOBChem
tert-Butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-11(2,3)15-10(14)8-5-4-7(13)6-9(8)12/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
NCGLBILYMNWPMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23250.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)