AOB640094637
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
Clave InChI
LWJZBGIOIZYWAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22092.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)