Merck
AOB640094622
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
210,64 €
500 MG
275,56 €
1 G
361,29 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 22064-250MG
210,64 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
210,64 €
500 MG
275,56 €
1 G
361,29 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 22064-250MG
210,64 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O/c1-12(2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GVCREZJBWVGSHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-n-n-dimethylnicotinamide.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22064.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)