Merck
AOB640093927
AOBChem
3,5-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
178,80 €
500 MG
230,24 €
1 G
297,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 19466-250MG
178,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
178,80 €
500 MG
230,24 €
1 G
297,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.83
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 19466-250MG
178,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,5-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
Clave InChI
ISQRJPAWYFKCBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19466.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)