AOB640092173
AOBChem
5-Chloro-2-(pivaloylamino)phenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 13185-500MG
203,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 13185-500MG
203,30 €
Iupac Name
5-chloro-2-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-11(2,3)10(15)14-9-5-4-7(13)6-8(9)12(16)17/h4-6,16-17H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
GIAJZMJDKJWGNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13185 .pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)