AMBH9A1D399D
Ambeed, Inc.
5-Methylbenzene-1,2,3-triol
About This Item
Iupac Name
5-methyl-1,2,3-benzenetriol
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,8-10H,1H3
Clave InChI
NYUABOGYMWADSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)