AMBH99DEDCB2
Ambeed, Inc.
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododecane
About This Item
Iupac Name
1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane
Inchi Code
1S/C8H18N2O2/c1-5-11-7-3-10-4-8-12-6-2-9-1/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
PWJHXHMUGFXPSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)