Merck
AMBH99DED564
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H
Clave InChI
XSYRFOBVQLQWCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52201-01-1.html
Synonym
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)