Merck
AMBH99C03FDB
Ambeed, Inc.
1-Nitro-4-phenethoxybenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-nitro-4-phenethoxybenzene
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
Clave InChI
MWXFEBAOPNEXDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92200-02-7.html
Synonym
1-nitro-4-phenethoxybenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)