Merck
AMBH99C035C2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(1H-indol-3-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-indol-3-yl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-11-10-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
Clave InChI
UJUWQLXEMKUVGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103549-24-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)