Merck
AMBH99C03476
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
307.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H8BrClN2/c14-10-3-6-13-16-12(8-17(13)7-10)9-1-4-11(15)5-2-9/h1-8H
Clave InChI
QPOUCVLXACDKEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/452967-47-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/452967-47-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)