Merck
AMBH99C03415
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
UWFRVQVNYNPBEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35031-55-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35031-55-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)