Merck
AMBH99C0231F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1,2-oxathiolane2,2-dioxide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-1,2-oxathiolane 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
VWEYDBUEGDKEHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121-03-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)