AMBH996F2BB0
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1479361-100MG
146,90 US$
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1479361-100MG
146,90 US$
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-2-4(10)3-9-6(5)8/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
ZBTMUCZLAPHKSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)