Merck
AMBH996F2B8B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2,2-dimethoxyethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethoxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(11)10-6-7(12-4)13-5/h7H,6H2,1-5H3,(H,10,11)
Clave InChI
QUUJLCMTXMSQHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)