Merck
AMBH996F2A21
Ambeed, Inc.
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.09
Número MDL:
Iupac Name
7-bromothieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3S/c7-3-1-11-5-4(3)9-2-10-6(5)8/h1-2H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
HOIZVIAMXIFSDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1318133-32-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)