Merck
AMBH996F29BF
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methyl-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Clave InChI
GJIWAHKHYCEKFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/475060-42-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)