Merck
AMBH996F28FD
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-4-yl)pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6-(piperidin-4-yl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2.ClH/c11-10-3-1-2-9(13-10)8-4-6-12-7-5-8;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Clave InChI
HDENSTRDWUFJRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951440-10-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)