Merck
AMBH990F76AA
Ambeed, Inc.
7-Fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H6FNO2.ClH/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8;/h1-5H,(H,13,14);1H
Clave InChI
PUHZHVNGURUPIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/482374-62-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)