Merck
AMBH990F75B1
Ambeed, Inc.
1-Ethylpiperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-ethyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-7(8)4-6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
Clave InChI
UFETTXCVHFVMPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50534-45-7.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)