AMBH990F7405
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF3NO2/c8-4-2-12-5(6(9,10)11)1-3(4)7(13)14/h1-2,13-14H
Clave InChI
OBSKOYIEHGFTFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)