AMBH990F7320
Ambeed, Inc.
Lactisole
About This Item
Iupac Name
sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O4.Na/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
SKORRGYRKQDXRS-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)