Merck
AMBH990F7272
Ambeed, Inc.
4-Imino-1,4-oxathiane 4-oxide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,4lambda~4~-oxathian-4-imine 4-oxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c5-8(6)3-1-7-2-4-8/h3H,1-2,4H2,(H2,5,6)
Clave InChI
RLLHTXZPNHYZKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708257-15-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)