Merck
AMBH990F7195
Ambeed, Inc.
9,10-Dihydro-4H-benzo(4,5)cyclohepta(1,2-b)thiophen-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Inchi Code
1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2
Clave InChI
JAGBUENUSNSSFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622-55-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)