Merck
AMBH990F6BAE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(2-pyridinyl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-2-14-10(13)9(11)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6,9H,2,7,11H2,1H3;2*1H
Clave InChI
LGQBRRAWFWTBDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33560-87-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)